Learn More
Bor-Tribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 427101000
123.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10525334
  • 138.69 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bortribomid
100 ml
BBr3
15,1349
Wasserlöslichkeit: reagiert. Andere Löslichkeiten: Zersetzt sich in Alkohol, löslich in Alkohol und ccl4
BrB(Br)Br
250.52
250.52
1.467
10294-33-4, 75-09-2
BBr3
MFCD00011312
Bortribomid, Boran, Tribrom, Borbromid, Bortribromid, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Tribromboran
25134
AcroSeal™ Glasflasche
1.4670 g/ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number427108000,427101000
ChargennummerA0463721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number427108000,427101000
ChargennummerA0456337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number427108000,427101000
ChargennummerA0450373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number427108000,427101000
ChargennummerA0394273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number427108000,427101000
Name des Produkts
Bor-Tribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml