Learn More
Thermo Scientific™ GC-Liner-Dichtungsringe für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Artikelnummer. 10479234 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dichtungsring mit Viton-Einlage
Einlagendichtungsringe
Graphiteinlagen-Dichtungsring
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent 2,0-mm-Einlagen
Agilent SSL-Einlagen
Gerade Agilent-Direkteinlagen
TRACE 1300 Serie GC PTV-Injektoren
TRACE 1300 Serie GC und Agilent SSL-Injektoren
TRACE und FOCUS GC SSL-Injektoren
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10479234
Marke: Thermo Scientific™ 290GA242
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passen Sie den besten Dichtungsring mit der Injektionsanschlusseinlage an, die Sie in Ihrem Thermo Scientific™ oder Agilent GC-System verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Graphiteinlagen-Dichtungsring
Menge 10 Packung
Product Type Graphiteinlagen-Dichtungsring
Zur Verwendung mit (Geräte) Gerade Agilent-Direkteinlagen