missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Platinpaket
Dieses Paket enthält Hei-FLOW Precision 01, Pumpenkopf SP Quick 1,6, je 1 m Tygon- und Silikonschläuche.
Marke: Heidolph™ 523-52019-00
3344.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Paket umfasst:
- Hei-FLOW Präzision 01
- Pumpenkopf SP Quick 1.6
- Je 1 m Tygon™- (Standard) und Silikonschläuche (Innendurchmesser Ø0,8 mm)

Spezifikation
EU-Stecker | |
LED | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP33 |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Platinpaket > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur