Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Schraubverschlüsse sind mit einer mattierten Beschriftungsfläche graduiert, die die Probenidentifikation oder andere Beschriftung ermöglicht. Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Marke: BRAND™ 780733
111.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN EN Norm 285.
- Graduiert.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
2 ml | |
Freistehender konischer Boden | |
–196 bis 121 °C | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert > Fassungsvermögen:2 ml; Boden:Freier Stand
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur