Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Schraubverschlüsse sind mit einer mattierten Beschriftungsfläche graduiert, die die Probenidentifikation oder andere Beschriftung ermöglicht. Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
137.00 € - 146.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | –196 bis 121 °C |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10529701
|
BRAND™
780730 |
0.5 ml | Freistehender konischer Boden |
137.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10461013
|
BRAND™
780732 |
1.5 ml | Konischer Boden |
143.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10304281
|
BRAND™
780731 |
1.5 ml | Freistehender konischer Boden |
146.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10354371
|
BRAND™
780734 |
2 ml | Konischer Boden |
146.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10539891
|
BRAND™
780733 |
2 ml | Freistehender konischer Boden |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
- Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN EN Norm 285.
- Graduiert.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Betriebsbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Schraubverschlüsse und Deckeleinsätze sind separat erhältlich.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Polypropylen | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
–196 bis 121 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, graduiert