Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas-Compact-Büretten, mit Zertifikat
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Die BRAND™ Blaubrand™ Kompaktbüretten aus Borosilikatglas sind auch einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 913916
99.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15884958
  • 126.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
  • Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
  • Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
DIN EN ISO 385
800 mm
±0,03 mL
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas-Compact-Büretten, mit Zertifikat > Fassungsvermögen: 25 ml