Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Kompakte Büretten aus Borosilikatglas
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Die BRAND™ Blaubrand™ Kompaktbüretten aus Borosilikatglas sind auch einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind.
Marke: BRAND™ 13916
66.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
- Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen.
- Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN EN ISO 385).
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Schellbachstreifen.
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas | |
Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn | |
±0,03 mL | |
DIN EN ISO 385, USP |
800 mm | |
0,05 mL | |
PTFE | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Kompakte Büretten aus Borosilikatglas > Kapazität: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur