Learn More
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn
Entspricht den BS-IS 385-Normen. Die Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse AS mit Teflonhahn ist mit einem austauschbaren PTFE-Hahn mit einzelner Öffnung ausgestattet. Dank der blauen Keramikskala lässt sich das Volumen ganz einfach bestimmen.
Marke: Fisherbrand™ FB50071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Einzelbohrung mit austauschbaren Absperrhahn aus PTFE
- Blaue Keramikgraduierungen
- Konformität gemäß Klasse AS, BS-ISO 385
Spezifikation
50 ml | |
0,1 mL | |
Blaue Keramik | |
0.05 ml | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
Einzelne Öffnung, austauschbarer Sperrhahn | |
PTFE | |
Bürette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn > Fassungsvermögen: 50 ml; Klasse A; PTFE-Absperrhahn; Toleranz: 0.05mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur