Learn More
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn
Entspricht den BS-IS 385-Normen. Die Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse AS mit Teflonhahn ist mit einem austauschbaren PTFE-Hahn mit einzelner Öffnung ausgestattet. Dank der blauen Keramikskala lässt sich das Volumen ganz einfach bestimmen.
Marke: Fisherbrand™ FB50069
55.66 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Einzelbohrung mit austauschbaren Absperrhahn aus PTFE
- Blaue Keramikgraduierungen
- Konformität gemäß Klasse AS, BS-ISO 385
Spezifikation
25 mL | |
0,1 mL | |
Blau | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
Einzelbohrung, austauschbarer Absperrhahn | |
PTFE | |
Bürette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn > Fassungsvermögen: 25 ml; Klasse A; PTFE-Absperrhahn; Toleranz: 0,05 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur