Learn More
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas
Kalibriert auf Volumenaufnahme mit Einzelzertifikat. Das Blaubrand™ Pyknometer aus Borosilikatglas ist mit einem geschliffenen und polierten Stopfen ausgestattet. Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben.
56.20 € - 74.85 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10663561
|
BRAND™
43308 |
10 ml |
58.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10693371
|
BRAND™
43305 |
5 ml |
56.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10748171
|
BRAND™
43328 |
50 ml |
74.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10747981
|
BRAND™
43320 |
25 ml |
68.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Kalibrierter Pyknometer aus Borosilikatglas
- DIN ISO 3507, Typ Gay-Lussac
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Einschließlich individuelles Zertifikat
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillar
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
- Das Volumen in cm³ ist mit einer Präzision von 3 Dezimalstellen angegeben
Spezifikation
Borosilikatglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas