Learn More
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas
Kalibriert auf Volumenaufnahme mit Einzelzertifikat. Das Blaubrand™ Pyknometer aus Borosilikatglas ist mit einem geschliffenen und polierten Stopfen ausgestattet. Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben.
Marke: BRAND™ 43320
54.24 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24234" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Gay-Lussac-Pyknometer sind aus Borosilikatglas gefertigt.- Erfüllen die Anforderungen gemäß DIN ISO 3507
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In).
- Mit Einzelzertifikat.
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillare.
- Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert.
- Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben.
Spezifikation
1Each. | |
25 ml | |
Pyknometer |
Gay-Lussac | |
Borosilikatglas |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24234Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 64%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur