Learn More
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Kalibrierter Pyknometer aus Borosilikatglas
- DIN ISO 3507, Typ Gay-Lussac
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Einschließlich individuelles Zertifikat
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillar
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
- Das Volumen in cm³ ist mit einer Präzision von 3 Dezimalstellen angegeben
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 1/Packung |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Kalibrierter Pyknometer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido