Learn More
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas
Kalibriert auf Volumenaufnahme mit Einzelzertifikat. Das Blaubrand™ Pyknometer aus Borosilikatglas ist mit einem geschliffenen und polierten Stopfen ausgestattet. Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben.
Marke:  BRAND™ 43305
47.95 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10693371
  • 56.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Kalibrierter Pyknometer aus Borosilikatglas
  • DIN ISO 3507, Typ Gay-Lussac
  • Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
  • Einschließlich individuelles Zertifikat
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillar
  • Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
  • Das Volumen in cm³ ist mit einer Präzision von 3 Dezimalstellen angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 ml
Borosilikatglas
Kalibrierter Pyknometer
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.
    Aktionscode: 24234
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    6
    Stunden
    1
    Minuten
    34
    Sekunden
    57
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BRAND™ Blaubrand™ kalibriertes Pyknometer aus Borosilikatglas > Kapazität: 5 ml
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis