Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang
Artikelnummer. p-7159972 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15281919
Marke: BRAND™ 24265
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit austauschbarem geradem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (PTFE-Schlüssel im Zwischen-Absperrhahn)
  • Klasse AS
  • Borosilikatglas Typ 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat pro Packung geliefert
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 2 ml
    Material Borosilikatglas 3.3
    Graduierungen 0.01 ml
    Anzahl pro Packung 2
    Sperrhahn Gerade
    Material des Sperrhahns PTFE
    Toleranz ±0,01 mL
    Class Klasse AS
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, USP