Learn More
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358198
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358198
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Artikelnummer. 11358198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039414.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35138-23-9
Summenformel C16H24BF4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 495.39
MDL-Nummer MFCD00079664
InChI-Schlüssel NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5702646
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Tetrafluorborat
SMILES [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, methylene chloride
Formelmasse 495.4
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE09T030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
ChargennummerS23C011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
ChargennummerE24W029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039414.ME
ChargennummerE22K09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039414.ME
ChargennummerM13C049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(1,5-Cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluorborat, Thermo Scientific Chemicals >