Learn More
Biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
128.25 € - 460.35 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Biotin |
---|---|
CAS | 58-85-5 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C10H16N2O3S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16460968
![]() |
Medchem Express
HY-B0511 |
5 g |
460.35 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16422209
![]() |
Medchem Express
HY-B0511 |
1 g |
128.25 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.Spezifikation
Biotin | |
White | |
C10H16N2O3S | |
DMSO : 100 mg/mL (409.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic) | |
244.31 | |
98.0% | |
Powder |
58-85-5 | |
Research | |
Vitamin B7 Vitamin H D-Biotin | |
O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O | |
244.31 | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.