missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Biotin |
| CAS | 58-85-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H16N2O3S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Vitamin B7 Vitamin H D-Biotin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (409.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.31 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur