Learn More
Biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Marke:  Medchem Express HY-B0511
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16460968
  • 438.75 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Spezifikation
Spezifikation
Biotin
White
C10H16N2O3S
Vitamin B7 Vitamin H D-Biotin
O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O
244.31
Research
Metabolism-sugar/lipid metabolism
58-85-5
Research
5 g
DMSO : 100 mg/mL (409.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
244.31
98.0%
Powder
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.