Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
158.79 € - 1805.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
---|---|
Max. RZB | 2739 x G |
Max. Geschwindigkeit | 3.500 U/min |
Radius (metrisch) | 20 cm |
Min. Radius (metrisch) | 10,5 cm |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11844501
|
Thermo Scientific™
75003626 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F |
158.79 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
11646190
|
Thermo Scientific™
75003667 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen | N/A | N/A | N/A | ||||||
10697615
|
Thermo Scientific™
75003668 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | Set of 4 |
1457.25 €
4 Sets |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10429894
|
Thermo Scientific™
75003669 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | Set of 4 |
433.16 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10733972
|
Thermo Scientific™
75003688 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | Set of 4 |
158.79 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12813312
|
Thermo Scientific™
75003796 |
Ausschwingrotor | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | Set of 2 |
1165.80 €
2 Sets |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Bestellinformationen:
BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Zentrifugen
Spezifikation
4 x 750 ml | |
3.500 U/min | |
10,5 cm | |
124 mm | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. | |
Ja |
2739 x G | |
20 cm | |
13307 | |
90° | |
98 mm |