Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor
Artikelnummer. 11844501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ausschwingrotor
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Menge:
2er Set
4 Stk./Set
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
4 Sets
4 Stück
Artikelnummer. 11844501
Marke: Thermo Scientific™ 75003626
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Bestellinformationen:
BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatz-O-Ringe für aerosoldichte Deckel
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 2739 x G
Max. Geschwindigkeit 3.500 U/min
Radius (metrisch) 20 cm
Min. Radius (metrisch) 10,5 cm
K-Faktor 13307
Max. Schlauchlänge 124 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Außendurchmesser (metrisch) 98 mm
Biocontainment Ja
Menge 4 Stk./Set