Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Bestellinformationen:
BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
| Max. RZB | 2739 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 3.500 U/min |
| Radius (metrisch) | 20 cm |
| Min. Radius (metrisch) | 10,5 cm |
| K-Faktor | 13307 |
| Max. Schlauchlänge | 124 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F |
| Winkel | 90° |
| Mehr anzeigen |