Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor
Artikelnummer. 11646190 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ausschwingrotor
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Menge:
2er Set
4 Stk./Set
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
2 Sets
4 Sets
4 Stück
Artikelnummer. 11646190
Marke: Thermo Scientific™ 75003667
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Bestellinformationen:
BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Zentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIOLiner Swinging Bucket Rotor
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 2739 x G
Max. Geschwindigkeit 3.500 U/min
Radius (metrisch) 20 cm
Min. Radius (metrisch) 10,5 cm
K-Faktor 13307
Max. Schlauchlänge 124 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Außendurchmesser (metrisch) 98 mm
Biocontainment Ja
Menge Je 1