Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
78.70 € - 234.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Beutel für biologische Gefahrstoffe |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D1709-98 |
Verschlusstyp | Zip Tie |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11392144
|
Bel-Art™
F13160-0005 |
Durchscheinend | Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld | 61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) |
78.70 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11352154
|
Bel-Art™
F13160-0009 |
Durchsichtig | Warnsymbol für biologische Gefahrstoffe mit Sterilisationsindikator | 61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) |
78.85 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11302154
|
Bel-Art™
F13161-0005 |
Durchscheinend | Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld | 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
169.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11362154
|
Bel-Art™
F13161-0009 |
Durchsichtig | Warnsymbol für biologische Gefahrstoffe mit Sterilisationsindikator | 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
217.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11312154
|
Bel-Art™
F13162-0005 |
Durchscheinend | Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld | 91 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
215.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11372154
|
Bel-Art™
F13162-0009 |
Durchsichtig | Warnsymbol für biologische Gefahrstoffe mit Sterilisationsindikator | 91 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
234.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
- Diese transparenten Kunststoffbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe haben eine Wandstärke von 0.03 mm (1.5 mil)
- Sie erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM 1709 Fallbolzentest und ASTM 1922 Zugfestigkeitsprüfung
- Autoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135 °C (275 °F)
- Auch als Müllbeutel in normalen Abfallbehältern geeignet
Spezifikation
Beutel für biologische Gefahrstoffe | |
ASTM D1709-98 | |
Ja | |
Polypropylen | |
1,5 mm |
Autoklavierbar | |
Zip Tie | |
Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Kulturmedien, Membranfiltern usw. | |
Non-sterile | |
1.5 mil |