Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Artikelnummer. 11312154 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Farbe:
Durchscheinend
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11312154
Marke: Bel-Art™ F131620005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
  • Diese transparenten Kunststoffbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe haben eine Wandstärke von 0.03 mm (1.5 mil)
  • Sie erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM 1709 Fallbolzentest und ASTM 1922 Zugfestigkeitsprüfung
  • Autoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135 °C (275 °F)
  • Auch als Müllbeutel in normalen Abfallbehältern geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 170 L
Zertifizierung/Konformität ASTM D1709-98
Verschlusstyp Zip Tie
Bauweise/Design Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld
Kapazität (angloamerikanisch) 20 gal.
Farbe Durchscheinend
Abmessungen (L x B) 91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) 91 cm
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 61 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Kulturmedien, Membranfiltern usw.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Dicke 0,03 mm
Material Polypropylen
Produkttyp Beutel für biologische Gefahrstoffe