Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
Marke:  Bel-Art™ F13162-0009
166.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11372154
  • 234.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
  • Diese transparenten Kunststoffbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe haben eine Wandstärke von 0.03 mm (1.5 mil)
  • Sie erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM 1709 Fallbolzentest und ASTM 1922 Zugfestigkeitsprüfung
  • Autoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135 °C (275 °F)
  • Auch als Müllbeutel in normalen Abfallbehältern geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Beutel für biologische Gefahrstoffe
10.5 gal.
ASTM D1709-98
Durchsichtig
Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Kulturmedien, Membranfiltern usw.
Polypropylen
1,5 mm
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91 cm
61 cm
Autoklavierbar
40 L
Zip Tie
Ja
Warnsymbol für biologische Gefahrstoffe mit Sterilisationsindikator
Non-sterile
1.5 mil
36 in.
24 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.
    Aktionscode: 24259
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise > Transparent; mit Sterilisationsanzeigefeld; 24 x 36 Zoll (61 x 91cm)