Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Farbe:
Durchscheinend
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
- Diese transparenten Kunststoffbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe haben eine Wandstärke von 0.03 mm (1.5 mil)
- Sie erfüllen die Anforderungen gemäß ASTM 1709 Fallbolzentest und ASTM 1922 Zugfestigkeitsprüfung
- Autoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135 °C (275 °F)
- Auch als Müllbeutel in normalen Abfallbehältern geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 45 L |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D1709-98 |
| Verschlusstyp | Zip Tie |
| Bauweise/Design | Nicht bedruckt, ohne Sterilisations-Indikatorfeld |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 12 gal. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) | 76 cm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |