Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt, das mit einem antibakteriellen Acrylklebstoff auf Wasserbasis beschichtet ist.
Marke: Ansell™ STB3645
148.61 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 30 nummerierte Schichten
- Antibakterieller Acrylklebstoff auf Wasserbasis
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 | |
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton | |
0,045 mm ± 0,005 mm | |
LDPE |
91,44 x 114,3 cm (36 x 45) | |
Antibakterielle Oberfläche | |
Blau |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.