Learn More
Eppendorf™ Lieferung mit weißen Handschuhen pro Einheit
Delivery on the ground floor or on a different floor with freight elevator inkl. unpacking and taking back of packaging. Shipment with stair climb to be ordered when needed.
Marke: Eppendorf™ 2277000002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit weißen Handschuhen pro Einheit
- Lieferung im Erdgeschoss oder auf einem anderen Stockwerk mit Frachtaufzug inklusive Auspacken und Rücknehmen der Verpackung
- Lieferung mit Treppenaufstieg, bei Bedarf zu bestellen
Spezifikation
Lieferung mit weißen Handschuhen pro Einheit (>180 kg) | |
White glove delivery (shipment with stair climb to be added when needed) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 13
Checklist Eppendorf Products.pdf
DateigrößeVersion: 352.9 kB
Checklist Eppendorf Products.pdf
DateigrößeVersion: 352.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Lieferung mit weißen Handschuhen pro Einheit > < 100 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur