Learn More
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ Artikelnummer.: 17322973
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™
Artikelnummer. 17322973
10 in., 25,4 cm
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
12 bis 14 in.
8 bis 10 in.
Anschlussgröße (metrisch):
20,3 bis 25,4 cm
25,4 cm
30,5 bis 35,6 cm
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17322973
Marke: Ansell
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
RABS- und Isolator-Handschuhe von BioClean werden aus einem beschleunigerfreien Nitril hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine extrem geringe Partikelfreisetzung und exzellente ESD-Eigenschaften aus. Unsere für den Produktkontakt entwickelten Handschuhe der CGL-Reihe werden unter Reinraumbedingungen verarbeitet und verpackt.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
  • Kompatibel mit Autoklav.
  • In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Teil 2, Kategorie III
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4, EU-GMP-Gütegrad A
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril, Latex getaucht
Palm Thickness (English) 0,5 mil
Palm Thickness (Metric) 20 mm
Größe 9,75
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Fertigung, Laborforschung und -entwicklung, Rohstoffe und Vorbereitung, biotechnologische Herstellung, Halbleiterfertigung
Manufacturing/QMS Audit Standards Herstellung gemäß QMS-Prüfungsstandards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Verpackungsart PE-Beutel, Correx Polyethylen-Box
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25,4 cm
Serie CGL
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Product Guides
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer23-0549 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/11/2023 Catalog NumberCGL10NIT59
Chargennummer23-0031 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/11/2023 Catalog NumberCGL10NIT59
Chargennummer22-0987 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/04/2023 Catalog NumberCGL10NIT59
Chargennummer21-0218 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2022 Catalog NumberCGL10NIT59
Chargennummer21-1260 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2022 Catalog NumberCGL10NIT59
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ >