Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator-Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Beschreibung
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem chlorsulfoniertem Polyethylen (CSPE) mit synthetischem Kautschuk (CSM) für mehr Komfort und Schutz in kritischen Umgebungen.
- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Ideale Anwendungen: Pharmazie
- Weiches, flexibles Material für einfache Handhabung
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 120 °C
- Weiße Färbung zur einfachen Erkennung von Verunreinigungen
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Material | CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen) |
Größe | 9.5 |
Temperature (Metric) Max | 120 °C |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie |
Anschlussgröße (metrisch) | 300 mm |
Beständig gegen | Konzentrierte Säuren und Basen |
Serie | 85-304 |
Länge (metrisch) | 800 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur