Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
323.00 € - 505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15646097
![]() |
Ansell
S-BDSH-S |
S |
505.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15636097
![]() |
Ansell
S-BDSH-M |
M |
505.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15438210
|
Ansell
S-BDSH-M |
M | N/A | N/A | N/A | |||||
15626097
![]() |
Ansell
S-BDSH-L |
L |
505.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15656097
![]() |
Ansell
S-BDSH-XL |
XL |
505.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15676097
![]() |
Ansell
S-BDSH-XXL |
2XL |
505.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15686097
![]() |
Ansell
S-BDSH-3XL |
3XL |
505.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15428220
|
Ansell
S-BDSH-4XL |
4XL | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- Reißverschluss vorn
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Polypropylen | |
Ja | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss | |
Steril | |
Uncoated | |
Elastisch | |
(EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
S-BDSH | |
Long sleeve with elasticated cuff | |
One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 coveralls per carton. |
Unisex | |
Weiß | |
Standard | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Gebunden, Genäht | |
Chemicals | |
Elastic Hooded | |
ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 | |
Yes | |
None | |
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie | |
Class 10 (ISO 4) |