Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze Artikelnummer.: 15686097
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15686097
3XL
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Artikelnummer. 15686097
Marke: Ansell SBDSH3XL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • Reißverschluss vorn
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden, Genäht
Sterilität Steril
Widerstand Chemicals
Beschichtung Uncoated
Kragenform Elastic Hooded
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latexfrei Yes
Modell S-BDSH
Anzahl Taschen None
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 51 bis 54 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 132 bis 140 cm
Ärmelausführung Long sleeve with elasticated cuff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Breite (angloamerikanisch) Brust 51 to 54 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 ft. 6 in. bis 6 ft. 8 in.
Höhe (metrisch) 200 bis 206 cm
Verpackung One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer23-1929 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberS-BDSH-XXXL
    Chargennummer23-1864 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum17/01/2024 Catalog NumberS-BDSH-XXXL
    Chargennummer23-0917 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum29/08/2023 Catalog NumberS-BDSH-XXXL
    Chargennummer23-1929 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2024 Catalog NumberS-BDSH-XXXL
    Chargennummer23-1864 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2024 Catalog NumberS-BDSH-XXXL
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze >