Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- Reißverschluss vorn
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 2XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Standard |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-3011 | Sterilitätszertifikat | 04/03/2025 | S-BDSH-XXL |
24-2745 | Sterilitätszertifikat | 25/02/2025 | S-BDSH-XXL |
24-2335 | Sterilitätszertifikat | 18/02/2025 | S-BDSH-XXL |
24-3011 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2025 | S-BDSH-XXL |
24-2745 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | S-BDSH-XXL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
32Stunden
13Minuten
44Sekunden
59Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur