Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze Artikelnummer.: 15438210
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
Artikelnummer. 15438210
M
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Artikelnummer. 15438210
Marke: Ansell SBDSHM
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • Reißverschluss vorn
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden, Genäht
Sterilität Steril
Widerstand Chemicals
Beschichtung Uncoated
Kragenform Elastic Hooded
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latexfrei Yes
Modell S-BDSH
Anzahl Taschen None
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 bis 39 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm
Ärmelausführung Long sleeve with elasticated cuff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Breite (angloamerikanisch) Brust 36 to 39 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5 Fuß 6 Zoll bis 5 Fuß 9 Zoll
Höhe (metrisch) 170 bis 176 cm
Verpackung One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24-3012 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-M
Chargennummer24-2744 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-M
Chargennummer24-2544 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-M
Chargennummer24-3012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-M
Chargennummer24-2744 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-M
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze >