Learn More
Micronova™ BinLiners™, Irradiated
Made from FDA-compliant LDPE, BinLiners™ are available in thicknesses of 1 - 6 mm and can contain volumes from 8 - 209 L. Supply options include flat pack, plastic core rolls, individual bags or bulk packs.
Marke:  Micronova™ BL2-1016IRBB
Artikelnummer. 17265764
  • 25.60 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Product Type: Bin Liner
  • Material: LDPE
  • Color: Clear
  • Thickness: 2 mm
  • Capacity (Metric): 4 L (1 gal.)
  • Dimensions: 25.4 x 40.6 cm (10 x 16 in.)
  • Shape: Flat Seal (No Pleats at Bottom, Fits All Containers)
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation (Minimum Dose: 25 kGy)
  • Packing: 10 liners per double bag
  • For Use with (Application): Material disposal or transfer, or as a lightweight protective equipment cover
Spezifikation
Spezifikation
Bucket Liner
LDPE
1 gal.
Clear
Single-use
Bin Liner Stands
200/Cs.
Sterile
2 mm
4 L
Not Autoclavable
FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; Manufacturing: ISO 9001; SAL: 10-6
25.4 x 40.6 cm (10 x 16 in.)
Material Disposal or Transfer, or as a Lightweight Protective Equipment Cover
10 Liners/Double Bag
Flat Seal (No Pleats at Bottom, Fits All Containers)
Irradiation (Minimum Dose: 25 kGy)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer043211-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/06/2024 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Chargennummer042291-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/02/2024 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Chargennummer035203-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Chargennummer033074-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/07/2022 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Chargennummer032316-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/06/2022 Catalog NumberBL2-1016IRBB
Name des Produkts
Micronova™ BinLiners™, Irradiated > Irradiated Bin Liner