Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Die PX5 bietet zu einem günstigen Preis hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für wichtige Wägeanwendungen in Labor-, Industrie- und Bildungseinrichtungen.
- Ein unteres Gehäuse aus Gussmetall, eine Unterschale sowie eine Wägeschale aus Edelstahl machen die PX5 zu einem robusten Gerät, dass für den vielseitigen, langfristigen Einsatz dient.
- Die PX5 verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen oder Anleitungen, eine statische Entnahmeleiste für eine praktische Erdung sowie USB- und RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | InCal™ - Halbautomatisch |
| Anschlusstyp | RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten); GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr (außer US-Version) |
| Fassungsvermögen | 82,00 g |
| Displaytyp | Beleuchtete LCD-Anzeige, zweite Zeile für zusätzliche Informationen oder Hinweise (Punktmatrix) |
| Lesbarkeit | 0,010000 mg |
| Sprachen | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch |
| Linearität | 0,000100 g |
| Modell | PX85M |
| Wiederholgenauigkeit | 0,020000 mg |
| Stabilisierungszeit | 10.000 s |
| Mehr anzeigen |