Learn More
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien
BG-11 Medien, optimiert für Cyanobakterien
Marke:  Gibco™ A1379902
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12073479
  • 413.00 € / 6000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ BG-11 Medien sind für die Kultivierung und Pflege ausgewählter Cyanobakterien einschließlich Synechococcus elongates optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.
Jedes Gibco™ BG-11 Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellen konsistenter zu kultivieren. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Cyanobakterien-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1X.
Flüssig
Keine (gebrauchsfertig)
Cyanobakterien
6 L
Gibco™ BG-11 Nährmedien enthalten:
•  6   Gibco™ BG-11 Medien – Lagerung bei 4 °C.
Algal-Medien
Mikrobiologische Medien
6 bis 8
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien > 6 L