Learn More
Oakton™ Lager- und Reinigungslösungen für pH-Elektroden
Halten Sie Ihre pH-Sonden sauber und für lange Lebensdauer ordnungsgemäß gelagert
Marke: Oakton™ 00653-04
51.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Halten Sie Ihre pH-Sonden sauber und für lange Lebensdauer ordnungsgemäß gelagert
- Entfernen Sie Fett- und Ölablagerungen mit unserer Reinigungslösung von Ihren Elektroden.
- Reinigungslösung enthält Pepsin.
- Bewahren Sie Ihre Elektroden nach der Reinigung mit unserer Lagerungslösung in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand auf.
Spezifikation
> 100 °C (212 °F) | |
500 ml | |
Wasser, Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat | |
Elektroden-Lagerungslösung; 500 ml | |
Aufbewahrungslösung | |
pH-Test | |
Nein | |
Nicht getestet | |
Wasserlöslich | |
3 x 3 x 6,25 in. | |
7,62 cm | |
7,62 cm | |
15,9 cm |
16,9 oz. | |
Klar | |
Nicht getestet | |
pH-Elektrode | |
Lagerung von pH-Elektroden | |
Elektroden-Lagerungslösung; 500 ml | |
Geruchsneutral | |
Je 1 | |
Ja | |
3 in. | |
3 in. | |
6,25 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Lager- und Reinigungslösungen für pH-Elektroden > Oakton Lagerungslösung für pH-Elektroden, 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur