Learn More
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien
BG-11 Medien, optimiert für Cyanobakterien
67.25 € - 413.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Medientyp | Algal-Medien |
Vorbereitungsmethode | Keine (gebrauchsfertig) |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Klasse des Zielorganismus | Cyanobakterien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12383553
![]() |
Gibco™
A1379901 |
1 l |
67.25 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12073479
|
Gibco™
A1379902 |
6 L |
413.00 €
6000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gibco™ BG-11 Medien sind für die Kultivierung und Pflege ausgewählter Cyanobakterien einschließlich Synechococcus elongates optimiert. Die Formulierung wird gebrauchsfertig in einfacher Konzentration geliefert, damit Sie aufwendige Medienvorbereitungsschritte vermeiden können.Jedes Gibco™ BG-11 Medium wird in der preisgekrönten Gibco™ Flasche geliefert, die für eine einfachere Verwendung im Biosicherheitsschrank konzipiert wurde, das Kontaminationsrisiko minimiert und Ihnen hilft, Zellen konsistenter zu kultivieren. Zusammen ergeben die hochwertige Verpackung und die hohe Qualität, die höhere Zuverlässigkeit und die verbesserte Konsistenz in der Cyanobakterien-Kultur eine bessere Gesamteffizienz und robustere Daten (Abb. 1, 2).
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Flüssig | |
Keine (gebrauchsfertig) | |
Cyanobakterien |
Algal-Medien | |
Mikrobiologische Medien |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ BG-11-Medien, optimiert für Cyanobakterien