Learn More
Eppendorf™ RackScan
Liest komplette Lagerregale mit bis zu 96 verschiedenen Fläschchen mit Barcode. Die Proben-IDs werden in nachgelagerte Datenbanken übertragen.
Marke:  Eppendorf™ 6002000014
1570.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16486879
  • 1576.28 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kamerabasierte Instrumente, die eine schnelle Bildgebung und Decodierung ermöglichen
  • Bequemes und einfaches Steckzubehör
  • Kleine Stellfläche, ideal als Tischgerät (und zur Integration)
  • Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 30 % beschädigt sein können
  • Support-Material für Fläschchen, das über die Eppendorf Homepage für Dokumentationszwecke zur Verfügung gestellt wird
  • Plug & Transfer mit Eppendorf™ eLABInventory und eLABJournal Software für eine komfortable Datenübertragung
  • RackScan s kann als Zubehör an RackScan b angebracht werden, um Barcodes auf seitlichen Etiketten zu lesen
  • Verschiedene Formate für hohe Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RackScan s
Mehrere Fläschchen gleichzeitig scannen und die Probendaten an Ihre Probenmanagement-Software übertragen
Scanner (seitliches Lesen)
PC/USB
SBS-Racks und Kryoboxen
USB