Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, für Biochemie Artikelnummer.: 10082210
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10082210
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10082210
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172580250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-18-1
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00007533
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Extinktion 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Chemischer Name oder Material BES
Schmelzpunkt 152.0°C to 154.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0396971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0405314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0414040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0442361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number
ChargennummerA0436097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, für Biochemie >