Learn More
Benzoesäure, Natriumsalz, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10467540
Benzoesäure, Natriumsalz, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467540
1kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10467540
Marke: Thermo Scientific Acros 148980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517055
IUPAC-Name Natrium;benzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium benzoate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Formelmasse 144.11
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance)
Güte Extrarein
Menge 1kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalle, Granulate, Flocken oder Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10063903,148980010,148980050
ChargennummerA0467281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number148980010,148980050
ChargennummerA0444497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number148980010,148980050
ChargennummerA0397643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148980010,148980050
ChargennummerA0407316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number148980010,148980050
Name des Produkts
Benzoesäure, Natriumsalz, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >