Learn More
Benzimidazol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg geliefert
Description
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spécification
Spécification
CAS | 51-17-2 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg geliefert |
Dichte | 0.947 g/cm3 |
Siedepunkt | 250 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BENZIMIDAZOLE |
Physikalische Form | Fest |
Güte | Analysenstandard |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Benzimidazol, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu