Learn More
Sartorius Arium™ pro UV-Reinstwassersysteme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Herstellung von Reinstwasser für chromatographische Anwendungen.
Marke:  Sartorius H2OPRO-UV-T
4747.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11715016
  • 8655.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Display an der Vorderseite oben
  • Inklusive UV-Lampe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Herstellung von Reinstwasser für chromatographische Anwendungen
100 L
3/8 in.
Distilled, DI, RO, EDI
Typ 1
18.2 Mohm.cm
Arium pro UltraPure Wassersystem
Arbeitsfläche
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
2 l/min
No
≤2 ppb
arium pro UV
100/240 V
Name des Produkts
Sartorius Arium™ pro UV-Reinstwassersysteme >