Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Schützt vor gefährlichen Rissen und Lecks.SP Scienceware™ Super Biohazard Entsorgungsbeutel verfügen über ein Sterilisationsanzeigefeld, das sich verdunkelt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt wurde.
291.00 € - 1020.00 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Enthält | Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extra verstärkte, schlag- und temperaturresistente Beutel verringern die Sterilisierzeit im Autoklaven |
Dicke | 2 mil |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17662085
|
Bel-Art™
F13165-1419 |
48 x 36 cm |
291.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10287083
|
Bel-Art™
F13165-2535 |
35 x 64 cm (35 x 25 in.) |
745.06 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17672085
|
Bel-Art™
F13165-1923 |
23 x 19 in. (58 x 48 cm) |
409.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17692085
|
Bel-Art™
F13165-3748 |
37 x 48 in. (94 x 122 cm) |
733.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17682085
|
Bel-Art™
F13165-3138 |
31 x 38 in. (79 x 96 cm) |
1020.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Schützen Sie sich vor gefährlichen Rissen und Lecks
- Die orangeroten Beutel sind mit dem Standardwarnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen versehen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
- Besonders starke Beutel sind aus 2 mil dickem Mischpolymer
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Das Sterilisationsanzeigenfeld verdunkelt sich, wenn es der Dampfsterilisation ausgesetzt wird
Spezifikation
Rot | |
Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | |
2 mil | |
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe |
Autoklavierbar | |
Extra verstärkte, schlag- und temperaturresistente Beutel verringern die Sterilisierzeit im Autoklaven | |
Polymer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe