Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Schützt vor gefährlichen Rissen und Lecks.SP Scienceware™ Super Biohazard Entsorgungsbeutel verfügen über ein Sterilisationsanzeigefeld, das sich verdunkelt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt wurde.
Marke:  Bel-Art™ F13165-3748
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17692085
  • 733.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schützen Sie sich vor gefährlichen Rissen und Lecks
  • Die orangeroten Beutel sind mit dem Standardwarnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen versehen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
  • Besonders starke Beutel sind aus 2 mil dickem Mischpolymer
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Sterilisationsanzeigenfeld verdunkelt sich, wenn es der Dampfsterilisation ausgesetzt wird
Spezifikation
Spezifikation
45 gal.
37 x 48 in. (94 x 122 cm)
Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
2 mil
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Orangerot
Autoklavierbar
Extra verstärkte, schlag- und temperaturresistente Beutel verringern die Sterilisierzeit im Autoklaven
Polymer
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe > 94 x 122 cm (37 x 48 in.)