Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Schützt vor gefährlichen Rissen und Lecks.SP Scienceware™ Super Biohazard Entsorgungsbeutel verfügen über ein Sterilisationsanzeigefeld, das sich verdunkelt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt wurde.
Marke: Bel-Art™ F13165-2535
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schützen Sie sich vor gefährlichen Rissen und Lecks
- Die orangeroten Beutel sind mit dem Standardwarnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen versehen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
- Besonders starke Beutel sind aus 2 mil dickem Mischpolymer
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Das Sterilisationsanzeigenfeld verdunkelt sich, wenn es der Dampfsterilisation ausgesetzt wird
Bestellinformation
Packung zu 200 Beuteln
Spezifikation
40 L | |
10.6 gal. | |
35 x 64 cm (35 x 25 in.) | |
35 cm | |
64 cm | |
Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | |
25 in. | |
2 mil | |
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe |
Zip Tie | |
Rot | |
Single-use | |
Non-sterile | |
Autoklavierbar | |
Extra verstärkte, schlag- und temperaturresistente Beutel verringern die Sterilisierzeit im Autoklaven | |
35 in. | |
Polymer |