Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware ™Abfallbeutel für sehr gefährliche biologische Stoffe
Artikelnummer. 17662085 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
31 x 38 in. (79 x 96 cm)
35 x 64 cm (35 x 25 in.)
37 x 48 in. (94 x 122 cm)
48 x 36 cm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 17662085
Marke: Bel-Art™ F131651419
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schützt vor gefährlichen Rissen und Lecks.SP Scienceware™ Super Biohazard Entsorgungsbeutel verfügen über ein Sterilisationsanzeigefeld, das sich verdunkelt, wenn es 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt wurde.
  • Schützen Sie sich vor gefährlichen Rissen und Lecks
  • Die orangeroten Beutel sind mit dem Standardwarnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen versehen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
  • Besonders starke Beutel sind aus 2 mil dickem Mischpolymer
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Sterilisationsanzeigenfeld verdunkelt sich, wenn es der Dampfsterilisation ausgesetzt wird
Bestellinformation
Packung zu 200 Beuteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 165 L
Verschlusstyp Zip Tie
Kapazität (angloamerikanisch) 43.6 gal.
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 48 x 36 cm
Einwegprodukt Single-use
Länge (metrisch) 48 cm
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 36 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extra verstärkte, schlag- und temperaturresistente Beutel verringern die Sterilisierzeit im Autoklaven
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Dicke 2 mil
Material Polymer
Produkttyp Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe