Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Volumen (metrisch):
0,2 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ermöglicht sicheres, präzises und problemloses Pipettieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer zeichnen sich durch eine einfache, einhändige Bedienung aus.
- Pipetten passen einfach in die flexible, konisch zulaufende Futterschraube
- Präzises Ansaugen oder Dosieren durch Drehen des seitlichen Stellrads
- Kolben kann für ein schnelles Leeren gedrückt werden
- Beständig gegen Säuren und Alkalien
- Zum Reinigen und vor dem Autoklavieren bei 121 ºC (250 ºF) für 20 Minuten alle Teile demontieren, Futterschraube sollte nicht autoklaviert werden
- Ersatzfutterschrauben aus Silikongummi und Reiniger sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Nein |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipette |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Modell | Pipette Pump Pipettors |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |