Beschreibung
- Universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1,5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
11,6 mm | |
0,4 mL | |
Kurzgewinde | |
Innenkegel | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Kristallklar | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9-mm-Kurzgewindefläschchen aus Kunststoff, weite Öffnung, flacher Boden > TPX, flacher Boden, Innenkonus, 0,3 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur